Key Documents
ENA341295970
Enamine
5-[(3-chlorophenoxy)methyl]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.72
Numéro MDL:
Iupac Name
5-[(3-chlorophenoxy)methyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-8-2-1-3-9(6-8)16-7-10-4-5-11(17-10)12(14)15/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
QIRNDRHHPZXSCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92671
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92671