ENA341295728
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carbonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-93056-100MG
287,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-93056-100MG
287,30 €
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h2H,1,3H2
Clé InChI
ZMMRMSTYDMIIAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93056