Principaux documents
ENA341295332
Enamine
4,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
10 G
4 104,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-91966-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
10 G
4 104,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-91966-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
117-120
Iupac Name
4,5-dihydro-2-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h2H,1,3H2,(H,6,7)
Clé InChI
NFTOEHBFQROATQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966
Melting Point
117-120
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91966