Principaux documents
ENA341295247
Enamine
(2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(6-11)7-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5H,6-7,11H2,1H3
Clé InChI
WLYCDJUUOAIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90144
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90144