Principaux documents
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
5 G
1 688,70 €
10 G
2 505,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-91492-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
5 G
1 688,70 €
10 G
2 505,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-91492-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
Clé InChI
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492