Principaux documents
ENA341295010
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanoic acid
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1 175,20 €
5 G
3 279,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-90127-100MG
169,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
169,00 €
250 MG
240,50 €
500 MG
448,50 €
1 G
600,60 €
2.5 G
1 175,20 €
5 G
3 279,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-90127-100MG
169,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-methylalanine
Inchi Code
1S/C4H6F3NO2/c1-3(8,2(9)10)4(5,6)7/h8H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
JBQBFDPQDFDHEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90127