Principaux documents
ENA341294672
Enamine
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.53
Numéro MDL:
Pf
210-215
Iupac Name
3-bromo-4-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrClO4S/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
GPWHRNMCQJYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219
Melting Point
210-215
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92219