Principaux documents
ENA341294269
Enamine
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1 533,50 €
5 G
2 247,20 €
10 G
3 310,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-89828-100MG
294,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1 533,50 €
5 G
2 247,20 €
10 G
3 310,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-89828-100MG
294,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2S/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-14(11,12)13/h1-3H,5H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
AAMQNTXZFWRPCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828