Principaux documents
ENA341292983
Enamine
3-methyl-5-propyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-propyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-3-4-6-7-5(2)8-9-6/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
PLSXIQIFBAFZGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88373
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88373