Principaux documents
ENA341291168
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)benzonitrile
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
289,40 €
5 G
459,70 €
10 G
762,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-86160-100MG
94,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
289,40 €
5 G
459,70 €
10 G
762,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-86160-100MG
94,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
101-103
Iupac Name
4'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-9H,1H3
Clé InChI
RINYLKSNGRLNCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160
Melting Point
101-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86160