Key Documents
ENA341291145
Enamine
1-[3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[3-fluoro-4-(methylsulfanyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FOS/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
NNTGAWVZMJBMBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86037