Principaux documents
ENA341291121
Enamine
3-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-9-3-1-2-8(6-9)7-4-5-7;/h7-9H,1-6,10H2;1H
Clé InChI
BWKSMEMRIWRULY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85724
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85724