Principaux documents
ENA341290841
Enamine
N,1-dimethylpiperidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N,1-dimethyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-8-7-4-3-5-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KGECUXOREWNBGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64207