Principaux documents
ENA341290660
Enamine
2-chloro-N-(2-oxothiolan-3-yl)acetamide
100 MG
247,00 €
250 MG
353,60 €
500 MG
556,40 €
1 G
713,70 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 579,50 €
10 G
2 507,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-46863-100MG
247,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
247,00 €
250 MG
353,60 €
500 MG
556,40 €
1 G
713,70 €
2.5 G
1 038,70 €
5 G
1 579,50 €
10 G
2 507,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-46863-100MG
247,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
118-120
Iupac Name
2-chloro-N-(2-oxotetrahydro-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
Clé InChI
OSXVVUUZQNPXHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863
Melting Point
118-120
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-46863