Principaux documents
ENA336956497
Enamine
N,6-dimethylpyrimidin-4-amine
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-84192-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-84192-100MG
273,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
110-115
Iupac Name
N,6-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-6(7-2)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
SMVSFAWGBMGRFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84192
Melting Point
110-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84192