Key Documents
ENA336956483
Enamine
methyl 2-(prop-2-en-1-yloxy)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.14
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (allyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-3-4-9-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
WTZZKRFPAXYNTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85976