Key Documents
ENA336956305
Enamine
3-(propan-2-ylsulfanyl)-1H-1,2,4-triazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1H-1,2,4-triazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C5H10N4S/c1-3(2)10-5-7-4(6)8-9-5/h3H,1-2H3,(H3,6,7,8,9)
Clé InChI
BRYMYSNVAZLFNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85491
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85491