Principaux documents
ENA336956220
Enamine
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-85292-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.72
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-85292-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(3-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-17-11-6-4-5-10(9-11)14(16)12-7-2-3-8-13(12)15/h2-9,14H,16H2,1H3
Clé InChI
GWFCQIPXJWTDTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85292
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85292