Principaux documents
ENA336956195
Enamine
4-[(2,2-dimethylpropanamido)methyl]benzoic acid
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
5 G
1 791,40 €
10 G
2 657,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-85235-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
5 G
1 791,40 €
10 G
2 657,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-85235-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-13(2,3)12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
BFCDDEYQCCNMGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85235