Principaux documents
ENA336956057
Enamine
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-84895-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-84895-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2,3-dichlorophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O3/c14-10-2-1-3-11(12(10)15)18-9-6-4-8(5-7-9)13(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Clé InChI
ACGDYYPHNSLNSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84895