Principaux documents
ENA333559515
Enamine
2-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
100 MG
206,70 €
250 MG
295,10 €
500 MG
464,10 €
1 G
595,40 €
2.5 G
985,40 €
5 G
1 634,10 €
10 G
2 932,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-84315-100MG
206,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
206,70 €
250 MG
295,10 €
500 MG
464,10 €
1 G
595,40 €
2.5 G
985,40 €
5 G
1 634,10 €
10 G
2 932,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-84315-100MG
206,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-4-2-1-3-9(10)8-5-12-7-13-6-8/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
OLFSCYMDVCTSRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84315