Principaux documents
ENA333559346
Enamine
4-amino-3-phenylbutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-phenyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c11-8-10(6-7-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2
Clé InChI
BKZXXZZHXOYACN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83910
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83910