Principaux documents
ENA333559328
Enamine
4-methoxy-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4/c1-17-12-3-2-10(13(15)16)8-11(12)9-14-4-6-18-7-5-14/h2-3,8H,4-7,9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
XQGGOCJADNCVHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83745