Principaux documents
ENA333558789
Enamine
2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Pf
125-128
Iupac Name
(7-methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-8-3-2-4-10-9(5-6-12)7-13-11(8)10/h2-4,7,13H,5H2,1H3
Clé InChI
LLHXXGYXFMACFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82449
Melting Point
125-128
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82449