ENA333558634
Enamine
3-amino-1-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Réf. du fournisseur: EN300-82874-100MG
378,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-82874-100MG
378,30 €
Pf
79-82
Iupac Name
3-amino-1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(12)10(13)14/h1-4,9H,5-6,12H2
Clé InChI
ALMOVYPHTUAJRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82874