Principaux documents
ENA333558397
Enamine
[cyclopropyl(phenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.25
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl-N-methylphenylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-12-11(10-7-8-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Clé InChI
JDUBUKLTCBRTES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82530
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82530