Principaux documents
ENA333557833
Enamine
2-(thiophen-2-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6(5-8)7-3-2-4-9-7/h2-4,6H,1H3
Clé InChI
QTOABKRIUPTTPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81979