Principaux documents
ENA333557509
Enamine
N-cyclopropyl-N-methylsulfamoyl chloride
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
2.5 G
2 113,80 €
5 G
3 126,50 €
10 G
4 637,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-81521-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
2.5 G
2 113,80 €
5 G
3 126,50 €
10 G
4 637,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-81521-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H8ClNO2S/c1-6(4-2-3-4)9(5,7)8/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
RUNYZAPPVYTBFW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81521