Principaux documents
ENA333557502
Enamine
2-cyclopropyl-1-phenylethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1-phenylethanone
Inchi Code
1S/C11H12O/c12-11(8-9-6-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2
Clé InChI
SKAMSFNTWGMHJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81503