Principaux documents
ENA333557414
Enamine
3-(1,3-thiazol-2-yloxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.24
Numéro MDL:
Pf
103-105
Iupac Name
3-(1,3-thiazol-2-yloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3S/c12-9(13)7-2-1-3-8(6-7)14-10-11-4-5-15-10/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
MLQUPWHFFILBPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80966
Melting Point
103-105
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80966