Principaux documents
ENA333557233
Enamine
(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5Br3N2.ClH/c7-3-1-4(8)6(11-10)5(9)2-3;/h1-2,11H,10H2;1H
Clé InChI
AHLSGOIRKZENEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093