Principaux documents
ENA333557198
Enamine
3,3-dimethyl-6-phenylpiperazine-2,5-dione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-81862-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-81862-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-phenyl-2,5-piperazinedione
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-12(2)11(16)13-9(10(15)14-12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
SRAOVZJNDPAQAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81862
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81862