Principaux documents
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1 462,50 €
1 G
1 874,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-81834-50MG
438,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1 462,50 €
1 G
1 874,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-81834-50MG
438,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
Clé InChI
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834