ENA332672534
Enamine
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Réf. du fournisseur: EN300-39342-500MG
23,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-39342-500MG
23,40 €
Iupac Name
7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c10-7-2-3-8-9(6-7)12-5-1-4-11-8/h2-3,6H,1,4-5H2
Clé InChI
AZCHNKNSOZJHSH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39342