Principaux documents
ENA321765911
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)piperidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-12-7-9(5-11-12)13-4-2-3-8(10)6-13/h5,7-8H,2-4,6,10H2,1H3
Clé InChI
ZZHPYRMKQBXJDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77963