Principaux documents
ENA321765854
Enamine
1-(carbamoylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-78368-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-78368-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
180-182
Iupac Name
1-[(aminocarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c9-7(13)10-8(6(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)
Clé InChI
ARGQBLGGEAPHLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Melting Point
180-182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368