Principaux documents
ENA321765266
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-76110-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-76110-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clé InChI
MXBPRIALOVTHRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110