Principaux documents
ENA321763906
Enamine
4-(6-chloropyridine-3-carbonyl)piperazin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.66
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(6-chloro-3-pyridinyl)carbonyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C10H10ClN3O2/c11-8-2-1-7(5-13-8)10(16)14-4-3-12-9(15)6-14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,12,15)
Clé InChI
JCNKPSXJLOOWPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75867
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75867