Principaux documents
ENA321763371
Enamine
1-(piperidin-3-yl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-piperidinyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c12-9-4-2-6-11(9)8-3-1-5-10-7-8/h8,10H,1-7H2
Clé InChI
BZRSOJJKKGRFNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74441