Principaux documents
ENA321763305
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)sulfanyl]ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C4H9F2NS/c5-4(6)3-8-2-1-7/h4H,1-3,7H2
Clé InChI
CNFMEGGPIZMBGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74923
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74923