Principaux documents
ENA321762641
Enamine
3-[(4-methylphenyl)methoxy]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-11-5-7-12(8-6-11)10-16-14-4-2-3-13(15)9-14/h2-9H,10,15H2,1H3
Clé InChI
DCFWNBWAFKVXFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74191
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74191