Principaux documents
ENA321762529
Enamine
2,6-dichloro-3-(ethanesulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O4S/c1-2-16(14,15)6-4-3-5(10)7(8(6)11)9(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
LVACAZDHNAULKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73946
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73946