Principaux documents
ENA321762283
Enamine
{2-[(4-methylpentan-2-yl)oxy]pyridin-4-yl}methanamine
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-73357-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.3
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-73357-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(1,3-dimethylbutoxy)-4-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H20N2O/c1-9(2)6-10(3)15-12-7-11(8-13)4-5-14-12/h4-5,7,9-10H,6,8,13H2,1-3H3
Clé InChI
VOJHKEXYZCVKSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73357
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73357