Principaux documents
ENA321762205
Enamine
(4-ethylmorpholin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethyl-2-morpholinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-2-9-3-4-10-7(5-8)6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
Clé InChI
LVPLWZSSLNTKCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71692
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71692