Principaux documents
ENA321762035
Enamine
2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2S/c8-6-7(14(9,12)13)11-4-2-1-3-5(11)10-6/h1-4H,(H2,9,12,13)
Clé InChI
BXXPRKKQWHQWRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59807
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59807