Principaux documents
ENA321762010
Enamine
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
100 MG
147,70 €
250 MG
191,90 €
500 MG
276,40 €
1 G
341,40 €
2.5 G
585,80 €
5 G
945,90 €
10 G
1 621,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-58093-100MG
147,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
147,70 €
250 MG
191,90 €
500 MG
276,40 €
1 G
341,40 €
2.5 G
585,80 €
5 G
945,90 €
10 G
1 621,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-58093-100MG
147,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopentyl(4-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FN/c13-11-7-5-10(6-8-11)12(14)9-3-1-2-4-9/h5-9,12H,1-4,14H2
Clé InChI
NTNLGQWPYJTABN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58093
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58093