Key Documents
ENA321761924
Enamine
8,8-dioxo-8lambda6-thia-2,3,5,7-tetraazatricyclo[7.4.0.0,2,6]trideca-1(13),3,5,9,11-pentaene-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4H-[1,2,4]triazolo[5,1-c][1,2,4]benzothiadiazine-2-carboxamide 5,5-dioxide
Inchi Code
1S/C9H7N5O3S/c10-7(15)8-11-9-13-18(16,17)6-4-2-1-3-5(6)14(9)12-8/h1-4H,(H2,10,15)(H,11,12,13)
Clé InChI
CAXSVUQQTIYNAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74021