Principaux documents
ENA321761865
Enamine
2-[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-73613-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-73613-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-methoxy-3-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Clé InChI
CIYDICDGNXZBIR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73613