Principaux documents
ENA321761828
Enamine
2-ethyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-71107-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-71107-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C8H14N4/c1-2-7-10-8-4-3-6(9)5-12(8)11-7/h6H,2-5,9H2,1H3
Clé InChI
PJYAFOPPECXXAT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107