ENA313839656
Enamine
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Réf. du fournisseur: EN300-72614-100MG
81,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-72614-100MG
81,90 €
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromophenyl)sulfanyl]butanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2S/c1-14-11(13)3-2-8-15-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
OUPWZMKYZZQICW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72614